Documenti fondamentali
W259378
Sigma-Aldrich
Indole
natural, ≥97%, FG
Sinonimo/i:
1H-Benzo[b]pyrrole, 1H-Benzo[b]pyrrole
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H7N
Numero CAS:
Peso molecolare:
117.15
Numero FEMA:
2593
Beilstein:
107693
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
Numero Flavis:
14.007
NACRES:
NA.21
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Origine biologica
botanical
Livello qualitativo
Grado
FG
Fragrance grade
Kosher
natural
agenzia
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Saggio
≥97%
P. ebollizione
253-254 °C (lit.)
Punto di fusione
51-54 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Allergene in fragranze
no known allergens
Organolettico
pungent; animalic; floral
Stringa SMILE
c1ccc2[nH]ccc2c1
InChI
1S/C8H7N/c1-2-4-8-7(3-1)5-6-9-8/h1-6,9H
SIKJAQJRHWYJAI-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbonesEnvironment
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
249.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
121 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
The EU’s definition of natural flavors is under review as GMM use in fermentation raises questions. Learn how regulations and consumer perceptions may shift.