M51458
3-Methylindole
98%
Sinonimo/i:
Skatole
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
P. eboll.
265-266 °C (lit.)
Punto di fusione
92-97 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1c[nH]c2ccccc12
InChI
1S/C9H9N/c1-7-6-10-9-5-3-2-4-8(7)9/h2-6,10H,1H3
ZFRKQXVRDFCRJG-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
269.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
132 °C