Documenti fondamentali
W255611
Sigma-Aldrich
γ-Hexalactone
greener alternative
natural, 97%, FG
Sinonimo/i:
γ-Caprolactone, γ-Ethyl-γ-butyrolactone
Scegli un formato
W255611-SAMPLE-K
59,20 €
100 G
646,00 €
500 G
2.170,00 €
59,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
W255611-SAMPLE-K
59,20 €
100 G
646,00 €
500 G
2.170,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H10O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
114.14
Numero FEMA:
2556
Beilstein:
6114822
Numero CE:
N° CoE:
2254
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
10.021
NACRES:
NA.21
59,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Grado
FG
Kosher
natural
Livello qualitativo
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Saggio
97%
Caratteristiche più verdi
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Indice di rifrazione
n20/D 1.439 (lit.)
P. ebollizione
219 °C (lit.)
Densità
1.023 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Categoria alternativa più verde
Organolettico
creamy; herbaceous; sweet
Stringa SMILE
CCC1CCC(=O)O1
InChI
1S/C6H10O2/c1-2-5-3-4-6(7)8-5/h5H,2-4H2,1H3
JBFHTYHTHYHCDJ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
γ-Hexalactone is one the key volatile aroma compounds of peaches.[1] It is also found in pawpaw fruit.[2]
Natural Occurrence: Apricot, peach, mango, butter, cheees, milk, pawpaw, quince, papaya, raspberry, tea[3]
We are committed to bringing you greener alternative products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product is Biobased and thus aligns with "Less Hazardous Chemical Syntheses" and "Use of Renewable Feedstocks".
Applicazioni
This chemical will deepen the fatty notes of nut flavors, especially pecan, macadamia, brazil nut, hazel nut and coconut It will add richness at low levels in fat flavors and replacers like tallow, milk fat and lard. Like other lactones, it will be useful in dairy flavors like cream, milk and cheese, and sweet brown flavors, especially caramel, toffee, vanilla and chocolate.[3]
Azioni biochim/fisiol
Taste at 5-10ppm[3]
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
208.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
98 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Identification of key odor volatile compounds in the essential oil of nine peach accessions.
Eduardo I, et al.
Journal of the Science of Food and Agriculture, 90(7), 1146-1154 (2010)
Evaluation of headspace volatiles and sensory characteristics of ripe pawpaws (Asimina triloba) from selected cultivars
McGrath MJ & Karahadian C.
Food Chemistry, 51(3), 255-262 (1994)
Judith Michalski et al.
Perfumer & Flavorist, 39(2), 48-49 (2014)
Olga Khersonsky et al.
Biochemistry, 44(16), 6371-6382 (2005-04-20)
PON1 is the best-studied member of a family of enzymes called serum paraoxonases, or PONs, identified in mammals (including humans) and other vertebrates as well as in invertebrates. PONs exhibit a range of important activities, including drug metabolism and detoxification
H Thoma et al.
Journal of chromatography, 309(1), 17-32 (1984-07-13)
A two-step ultrafiltration method combined with anion-exchange chromatography is described for the separation of lipophilic and strongly lipophobic acids occurring in human blood, serum and plasma. After treatment with diazomethane, the acid fractions are separated further by gas chromatography. The