Documenti
W274615
Sigma-Aldrich
Solfuro dimetile
redistilled, ≥99%, FCC, FG
Sinonimo/i:
DMS, Metil solfuro
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
62.13
Numero FEMA:
2746
Beilstein:
1696847
Numero CE:
N° CoE:
483c
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
12.006
NACRES:
NA.21
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
redistilled
agenzia
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 172.515
Densità del vapore
2.1 (vs air)
Tensione di vapore
26.24 psi ( 55 °C)
7.79 psi ( 20 °C)
Saggio
≥99%
Temp. autoaccensione
402 °F
Limite di esplosione
19.7 %
Indice di rifrazione
n20/D 1.435 (lit.)
P. eboll.
38 °C (lit.)
Punto di fusione
−98 °C (lit.)
Solubilità
alcohol: 1 mL/mL, clear to slightly hazy (Ethanol)
H2O: soluble 7.28 g/L at 20 °C
Densità
0.846 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Allergene in fragranze
no known allergens
Organolettico
cabbage; green; onion; vegetable; sulfurous; tomato
Stringa SMILE
CSC
InChI
1S/C2H6S/c1-3-2/h1-2H3
QMMFVYPAHWMCMS-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
rat ... Maoa(29253)
Descrizione generale
Il solfuro dimetile è un composto aromatico volatile presente nel burro{32), nel tè verde e nel mais.
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
-32.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-36 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6
Dimethyl sulfide and its precursor in sweet corn.
Bills DD & Keenan TW.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 16(4), 643-645 (1968)
Studies on the Flavor of Green Tea.
Kiribuchi, T & Yamanishi T.
Agricultural and Biological Chemistry, 27(1), 56-59 (1963)
David M Snider et al.
PloS one, 10(3), e0118954-e0118954 (2015-03-27)
Rising concentrations of nitrous oxide (N2O) in the atmosphere are causing widespread concern because this trace gas plays a key role in the destruction of stratospheric ozone and it is a strong greenhouse gas. The successful mitigation of N2O emissions
K S Carslaw et al.
Nature, 503(7474), 67-71 (2013-11-10)
The effect of anthropogenic aerosols on cloud droplet concentrations and radiative properties is the source of one of the largest uncertainties in the radiative forcing of climate over the industrial period. This uncertainty affects our ability to estimate how sensitive
Sheree Yau et al.
The ISME journal, 7(10), 1944-1961 (2013-04-27)
Organic Lake is a shallow, marine-derived hypersaline lake in the Vestfold Hills, Antarctica that has the highest reported concentration of dimethylsulfide (DMS) in a natural body of water. To determine the composition and functional potential of the microbial community and