Documenti fondamentali
W256323
Sigma-Aldrich
cis-3-esene-1-ol
greener alternative
natural, >98%, FCC, FG
Sinonimo/i:
Alcol delle foglie
Scegli un formato
W256323-SAMPLE-K
50,90 €
100 G
139,00 €
1 KG
959,00 €
4 KG
3.710,00 €
50,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
W256323-SAMPLE-K
50,90 €
100 G
139,00 €
1 KG
959,00 €
4 KG
3.710,00 €
About This Item
Formula condensata:
C2H5CH=CHCH2CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
100.16
Numero FEMA:
2563
Beilstein:
1719712
Numero CE:
N° CoE:
750
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
2.056
NACRES:
NA.21
50,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Livello qualitativo
agenzia
follows IFRA guidelines
Conformità normativa
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
Densità del vapore
3.45 (vs air)
Saggio
>98%
Composizione
Contains EU1223/2009 restricted Limonene (sum of D, L, and DL)
Caratteristiche più verdi
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Indice di rifrazione
n20/D 1.44 (lit.)
P. ebollizione
156-157 °C (lit.)
Densità
0.848 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Allergene in fragranze
limonene (sum of D, L and DL)
Categoria alternativa più verde
Organolettico
green
Stringa SMILE
CC\C=C/CCO
InChI
1S/C6H12O/c1-2-3-4-5-6-7/h3-4,7H,2,5-6H2,1H3/b4-3-
UFLHIIWVXFIJGU-ARJAWSKDSA-N
Descrizione generale
Il cis-3-esene-1-olo è uno dei costituenti volatili essenziali dei volatili delle foglie verdi (GLV) in grado di attrarre diversi insetti.[1] Emana dalle piante verdi quando vengono danneggiate fisicamente.[2][3][4]
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
111.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
44 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6
(Z)-3-Hexenol induces defense genes and downstream metabolites in maize.
Farag MA, et al.
Planta, 220(6), 900-909 (2005)
Plant?plant signaling: ethylene synergizes volatile emission in Zea mays induced by exposure to (Z)-3-hexen-1-ol.
Ruther J & Kleier S.
Journal of Chemical Ecology, 31(9), 2217-2222 (2005)
Defensive function of herbivore-induced plant volatile emissions in nature.
Kessler A & Baldwin IT.
Science, 291(5511), 2141-2144 (2001)
David G James
Journal of chemical ecology, 31(3), 481-495 (2005-05-19)
Fifteen synthetic herbivore-induced plant volatiles (HIPVs) were field-tested for attractivity to beneficial insects in two experiments conducted in an open field and a hop yard in Washington State. Eleven insect species or families showed significant attraction to 13 HIPVs. The
Andre F Cruz et al.
Phytochemistry, 78, 72-80 (2012-04-24)
Fusarium diseases cause major economic losses in wheat-based crop rotations. Volatile organic compounds (VOC) in wheat and rotation crops, such as chickpea, may negatively impact pathogenic Fusarium. Using the headspace GC-MS method, 16 VOC were found in greenhouse-grown wheat leaves: