Documenti fondamentali
W256102
Sigma-Aldrich
cis-3-esenale
50% in triacetin, stabilized
Sinonimo/i:
Soluzione di (Z)-3-esenale
Scegli un formato
W256102-SAMPLE-K
196,00 €
25 G
389,00 €
100 G
1.440,00 €
1 KG
12.420,00 €
196,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
W256102-SAMPLE-K
196,00 €
25 G
389,00 €
100 G
1.440,00 €
1 KG
12.420,00 €
About This Item
Formula condensata:
CH3CH2CH2CH=CHCHO
Numero CAS:
Peso molecolare:
98.14
Numero FEMA:
2561
N° CoE:
2008
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
5.075
NACRES:
NA.21
196,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
Fragrance grade
Halal
Kosher
agenzia
follows IFRA guidelines
Conformità normativa
EU Regulation 1223/2009
FDA 21 CFR 117
contiene
α-tocopherol as stabilizer (synthetic)
Concentrazione
50% in triacetin
Indice di rifrazione
n20/D 1.44
P. ebollizione
20 °C/0.2 mmHg
Densità
0.982 g/mL at 25 °C
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Allergene in fragranze
no known allergens
Organolettico
apple; fatty; green; fruity
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC\C=C/CC=O
InChI
1S/C6H10O/c1-2-3-4-5-6-7/h3-4,6H,2,5H2,1H3/b4-3-
GXANMBISFKBPEX-ARJAWSKDSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Una soluzione di cis-3-esenale può essere impiegata come uno standard per identificare e quantificare composti organici volatili emessi da piante ferite usando spettrometria di massa a ionizzazione chimica.[1]
Esclusione di responsabilità
Per R&S e, al di fuori dell′UE, usi alimentari Non adatto per la vendita al dettaglio
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
96.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
35.55 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6
Identification and Characterization of (3
Eleni A Spyropoulou et al.
Frontiers in plant science, 8, 1342-1342 (2017-08-22)
Gunda Thöming et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 63(8), 2127-2136 (2015-02-13)
In herbivorous insects specialized on few plant species, attraction to host odor may be mediated by volatiles common to all host species, by specific compounds, or combinations of both. The pea moth Cydia nigricana is an important pest of the
Marie Engelberth et al.
Plants (Basel, Switzerland), 8(6) (2019-06-20)
Green leaf volatiles (GLVs), which have mostly been described as providers of protection against insect herbivory and necrotrophic pathogen infections, were recently shown to provide significant fortification against cold stress damage. It was further demonstrated that cold-damaged maize seedlings released
Tatyana Savchenko et al.
Planta, 245(6), 1179-1192 (2017-03-18)
This study describes a new role for hydroperoxide lyase branch of oxylipin biosynthesis pathway in protecting photosynthetic apparatus under high light conditions. Lipid-derived signaling molecules, oxylipins, produced by a multi-branch pathway are central in regulation of a wide range of
Charles T Hunter et al.
Plant science : an international journal of experimental plant biology, 291, 110329-110329 (2020-01-14)
Little is known regarding insect defense pathways in Setaria viridis (setaria), a model system for panicoid grasses, including Zea mays (maize). It is thus of interest to compare insect herbivory responses of setaria and maize. Here we use metabolic, phylogenetic