H12900
cis-3-esene-1-ol
98%
Sinonimo/i:
(3Z)-3-Hexen-1-ol, (Z)-3-Hexen-1-ol, (Z)-Hex-3-en-1-ol, 3Z-Hexen-1-ol, Blaetteralkohol, cis-1-Hydroxy-3-hexene, cis-3-Hexene-1-ol, cis-3-Hexenol
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
3.45 (vs air)
Saggio
98%
Forma fisica
liquid
Colore
APHA: ≤100
Indice di rifrazione
n20/D 1.44 (lit.)
P. eboll.
156-157 °C (lit.)
Densità
0.848 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC\C=C/CCO
InChI
1S/C6H12O/c1-2-3-4-5-6-7/h3-4,7H,2,5-6H2,1H3/b4-3-
UFLHIIWVXFIJGU-ARJAWSKDSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
111.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
44 °C - closed cup