Documenti fondamentali
W317100
Sigma-Aldrich
cis-3-Hexenyl acetate
natural, ≥95%, FG
Sinonimo/i:
(3Z)-3-Hexen-1-ol acetate, (3Z)-C-3-Hexenyl acetate, Leaf acetate
Scegli un formato
W317100-SAMPLE-K
52,30 €
100 G
173,00 €
1 KG
1.120,00 €
52,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
W317100-SAMPLE-K
52,30 €
100 G
173,00 €
1 KG
1.120,00 €
About This Item
Formula condensata:
CH3CO2CH2CH2CH=CHC2H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
142.20
Numero FEMA:
3171
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
9.197
NACRES:
NA.21
52,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Livello qualitativo
agenzia
follows IFRA guidelines
Conformità normativa
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Saggio
≥95%
Indice di rifrazione
n20/D 1.427 (lit.)
P. ebollizione
75-76 °C/23 mmHg (lit.)
Densità
0.897 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Allergene alimentare
no known allergens
Allergene in fragranze
no known allergens
Organolettico
fresh; green; fruity; sweet
Stringa SMILE
[H]\C(CC)=C(/[H])CCOC(C)=O
InChI
1S/C8H14O2/c1-3-4-5-6-7-10-8(2)9/h4-5H,3,6-7H2,1-2H3/b5-4-
NPFVOOAXDOBMCE-PLNGDYQASA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
cis-3-Hexenylacetate (Leaf acetate) is a volatile compound with a citrus, passion fruit, and flowery aroma [1]. As a flavor and fragrance ingredient, it is commonly used in food, beverages, and perfumes. Leaf acetate is used to flavor alcoholic beverages(2).
Applicazioni
cis-3-Hexenyl acetate:
  • Contribute to the complex aroma of olive oil. [2]
  • Found to be one of the key compounds for strawberry taste and aroma. [3]
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
134.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
57 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
The role of phenolic compounds on olive oil aroma release
Genovese A, et al.
Food Research International, 112, 319-327 (2018)
Quality assessment of strawberries (Fragaria species)
Azodanlou R, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 51(3), 715-721 (2003)
Influence of the cultivation system in the aroma of the volatile compounds and total antioxidant activity of passion fruit
Janzantti NS, et al.
LWT--Food Science and Technology, 46(2), 511-518 (2012)