Documenti fondamentali
W368903
Sigma-Aldrich
cis-3-Hexenyl cis-3-hexenoate
≥95%, stabilized, FG
Sinonimo/i:
(Z)-3-hexen-1-yl (Z)-3-hexenoate
About This Item
Formula condensata:
C2H5CH=CHCH2CO2CH2CH2CH=CHC2H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
196.29
Numero FEMA:
3689
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
9.291
NACRES:
NA.21
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agenzia
follows IFRA guidelines
Conformità normativa
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 110
Saggio
≥95%
contiene
alpha-tocopherol, synthetic as stabilizer
Indice di rifrazione
n20/D 1.452 (lit.)
P. ebollizione
60 °C/0.5 mmHg (lit.)
Densità
0.907 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Allergene in fragranze
no known allergens
Organolettico
fresh; green; fruity; ethereal; pear
Stringa SMILE
[H]\C(CC)=C(/[H])CCOC(=O)C\C([H])=C(\[H])CC
InChI
1S/C12H20O2/c1-3-5-7-9-11-14-12(13)10-8-6-4-2/h5-8H,3-4,9-11H2,1-2H3/b7-5-,8-6-
UZJQQWFHPLYECS-SFECMWDFSA-N
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
210.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
98.90 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)