Documenti fondamentali
QBD11100
Sigma-Aldrich
Biotin-dPEG®3-oxyamine HCl
Sinonimo/i:
Polyethylene glycol
Scegli un formato
50 MG
140,00 €
140,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
140,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H35ClN4O6S
Peso molecolare:
471.01
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
140,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
>90%
Stato
solid or viscous liquid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Biotinylations
reagent type: cross-linking reagent
Architettura del polimero
shape: linear
functionality: monofunctional
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O=C(CCCCC1SCC(N2)C1NC2=O)NCCOCCOCCOCCO[NH3+].[Cl-]
InChI
WWKHANWNJGBXKU-UHFFFAOYSA-N
Caratteristiche e vantaggi
Biotin-dPEG®3-oxyamine.HCl allows biotin labeling of molecules with free aldehydes or ketones. Biotin-dPEG®3-oxyamine-containing products forms oximes. These reagents are highly useful for labeling carbohydrates, glycoproteins, and other molecules with biotin following oxidation of the carbohydrate or glycan with sodium periodate or by chemical installation of an aldehyde or ketone on the target molecule. The dPEG® spacer is a single molecular weight PEG (16.6 Å) that provides excellent water solubility while extending the biotin moiety away from the surface of the labeled molecule for enhanced binding to avidin or streptavidin.
Note legali
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)