Vai a
B3770
(+)-Biotinamidohexanoic acid hydrazide
≥90% (TLC), powder
Sinonimo/i:
(+)-Biotin-ε-aminocaproyl hydrazide, (+)-Biotin-X-hydrazide, (+)-Biotinamidocaproyl hydrazide, BACH, N-(+)-Biotinyl-6-aminohexanoic hydrazide
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
25 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
154,00 €
100 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
528,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H29N5O3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
371.50
UNSPSC Code:
12352125
eCl@ss:
34058011
PubChem Substance ID:
NACRES:
NC.07
MDL number:
Assay:
≥90% (TLC)
Form:
powder
154,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥90% (TLC)
form
powder
solubility
DMSO: 25 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H][C@]12CS[C@@H](CCCCC(=O)NCCCCCC(=O)NN)[C@@]1([H])NC(=O)N2
InChI
1S/C16H29N5O3S/c17-21-14(23)8-2-1-5-9-18-13(22)7-4-3-6-12-15-11(10-25-12)19-16(24)20-15/h11-12,15H,1-10,17H2,(H,18,22)(H,21,23)(H2,19,20,24)/t11-,12-,15-/m0/s1
InChI key
IJJWOSAXNHWBPR-HUBLWGQQSA-N
Application
Biotinylation reagent with aminocaproic spacer for aldehyde groups (e.g., periodate-oxidized sugars) and carboxylic acids. Typically used for coupling to glycoproteins through the carbohydrate by hydrazone bond formation.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
14407B763914408
description
≥90% (TLC), powder
description
≥97.0% (HPLC)
description
≥97% (TLC), powder
description
≥98.0% (HPLC)
assay
≥90% (TLC)
assay
≥97.0% (HPLC)
assay
≥97% (TLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
solubility
DMSO: 25 mg/mL
solubility
-
solubility
DMSO: ≤20 mg/mL
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)