Documenti fondamentali
P45702
Sigma-Aldrich
(−)-α-Pinene
98%, optical purity ee: ≥81% (GLC)
Sinonimo/i:
(-)-alpha-Pinene, (1S)-(−)-α-Pinene, (1S,5S)-2,6,6-Trimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-ene, (1S,5S)-2-Pinene
Scegli un formato
100 ML
121,00 €
500 ML
216,00 €
121,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 ML
121,00 €
500 ML
216,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H16
Numero CAS:
Peso molecolare:
136.23
Beilstein:
1903790
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352002
eCl@ss:
39011007
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
121,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Densità del vapore
4.7 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
~3 mmHg ( 20 °C)
Saggio
98%
Attività ottica
[α]22/D −42°, neat
Purezza ottica
ee: ≥81% (GLC)
Temp. autoaccensione
491 °F
Indice di rifrazione
n20/D 1.465 (lit.)
P. ebollizione
155-156 °C (lit.)
Punto di fusione
-64 °C (lit.)
Densità
0.874 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
CC1=CCC2CC1C2(C)C
InChI
1S/C10H16/c1-7-4-5-8-6-9(7)10(8,2)3/h4,8-9H,5-6H2,1-3H3/t8-,9-/m0/s1
GRWFGVWFFZKLTI-IUCAKERBSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
88.3 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
31.3 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 9
1 of 9
α-Pinene primary reference standard
00040590
α-Pinene
α-Pinene phyproof® Reference Substance
PHL89257
α-Pinene
D-Carvone ≥96%, FG
Sigma-Aldrich
W224928
D-Carvone
(+)-β-Pinene analytical standard
Supelco
80607
(+)-β-Pinene
L-Carvone ≥97%, FCC, FG
Sigma-Aldrich
W224901
L-Carvone