Documenti fondamentali
P33801
Sigma-Aldrich
4-Phenylpyrimidine
96%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H8N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
156.18
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
96%
Punto di fusione
54-58 °C (lit.)
Stringa SMILE
c1ccc(cc1)-c2ccncn2
InChI
1S/C10H8N2/c1-2-4-9(5-3-1)10-6-7-11-8-12-10/h1-8H
MKLQPIYLZMLAER-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)