394963
N,N-Dimethylformamide dimethyl acetal
for GC derivatization, LiChropur™
Sinonimo/i:
1,1-Dimethoxy-N,N-dimethylmethylamine, 1,1-Dimethoxytrimethylamine
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
for GC derivatization
Saggio
>95%
Forma fisica
liquid
Qualità
LiChropur™
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Acylations
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Esterifications
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.396 (lit.)
P. eboll.
102-103 °C/720 mmHg (lit.)
Densità
0.897 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
COC(OC)N(C)C
InChI
1S/C5H13NO2/c1-6(2)5(7-3)8-4/h5H,1-4H3
ZSXGLVDWWRXATF-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Altre note
Note legali
Accessorio
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
42.8 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
6 °C