Documenti fondamentali
M52950
Sigma-Aldrich
Methyl isonicotinate
98%
Scegli un formato
100 G
48,50 €
48,50 €
Prezzo di listino97,00 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 G
48,50 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H7NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
137.14
Beilstein:
114618
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
48,50 €
Prezzo di listino97,00 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
98%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.512 (lit.)
P. ebollizione
207-209 °C (lit.)
Punto di fusione
8-8.5 °C (lit.)
Densità
1.161 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
COC(=O)c1ccncc1
InChI
1S/C7H7NO2/c1-10-7(9)6-2-4-8-5-3-6/h2-5H,1H3
OLXYLDUSSBULGU-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Methyl isonicotinate can be used in:
  • The preparation of various photosensitizers for applications in dye-sensitized solar cells (DSSCs).[1][2]
  • Synthesizing luminophore for luminescent metal-organic framework (MOF).[3]
  • Nonaqueous redox flow batteries as pyridine-based anolyte material that undergoes two reversible reductions in solutions with Li-ion electrolytes.[4]
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Conversion of light to electricity by cis-X2bis (2, 2'-bipyridyl-4, 4'-dicarboxylate) ruthenium (II) charge-transfer sensitizers (X= Cl-, Br-, I-, CN-, and SCN-) on nanocrystalline titanium dioxide electrodes.
Nazeeruddin M K, et al.
Journal of the American Chemical Society, 115(14), 6382-6390 (1993)
Luminescent Metal?Organic Frameworks (MOFs) as a Chemopalette: Tuning the Thermochromic Behavior of Dual?Emissive Phosphorescence by Adjusting the Supramolecular Microenvironments.
Zhan SZ, et al.
Chemistry?A European Journal , 19(31), 10217-10225 (2013)
Robert W H M van Tol et al.
Entomologia experimentalis et applicata, 168(9), 665-677 (2020-11-06)
'Lure-and-infect' is an insect pest management strategy with high potential but so far there are few examples of its application. Using traps as surrogates for auto-dissemination devices, we tested the attractiveness to naturally occurring thrips (Thysanoptera: Thripidae) of three trap
Evolutionary design of low molecular weight organic anolyte materials for applications in nonaqueous redox flow batteries.
Sevov CS, et al.
Journal of the American Chemical Society, 137(45), 14465-14472 (2015)
Cyclometalated organoruthenium complexes for application in dye-sensitized solar cells.
Wadman SH, et al.
Organometallics, 29(7), 1569-1579 (2010)