460621
4-Methoxypyridine
97%
Sinonimo/i:
γ-Methoxypyridine
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.516 (lit.)
P. ebollizione
108-111 °C/65 mmHg (lit.)
Densità
1.075 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
COc1ccncc1
InChI
1S/C6H7NO/c1-8-6-2-4-7-5-3-6/h2-5H,1H3
XQABVLBGNWBWIV-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
165.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
74 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)