142379
4-tert-Butylpyridine
98%
Sinonimo/i:
4-(1,1-Dimethylethyl)pyridine, p-tert-Butylpyridine
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.495 (lit.)
P. eboll.
196-197 °C (lit.)
Densità
0.923 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)(C)c1ccncc1
InChI
1S/C9H13N/c1-9(2,3)8-4-6-10-7-5-8/h4-7H,1-3H3
YSHMQTRICHYLGF-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
152.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
67 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
I clienti hanno visto anche
Articoli
Dye-sensitized solar cells (DSSCs) attract attention for high performance and potential low-cost production in solar energy.