Documenti
151629
Sigma-Aldrich
4-Pyridinemethanol
99%
Sinonimo/i:
ω-Hydroxy-4-picoline, 4-(Hydroxymethyl)pyridine, 4-Pyridyl carbinol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H7NO
Numero CAS:
Peso molecolare:
109.13
Beilstein:
107850
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
99%
Forma fisica
solid
P. eboll.
107-110 °C/1 mmHg (lit.)
Punto di fusione
52-56 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OCc1ccncc1
InChI
1S/C6H7NO/c8-5-6-1-3-7-4-2-6/h1-4,8H,5H2
PTMBWNZJOQBTBK-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
4-Pyridinemethanol was used in the preparation of 4-pyridine carboxaldehyde.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
298.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
148 °C
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Vapour Phase Oxidation of 4-pyridinemethanol to 4-pyridine carboxaldehyde.
Prasad AR and Subrahmanyam M.
Synthetic Communications, 20(21), 3385-3390 (1990)
Lidia Radko et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 24(10) (2019-05-24)
In previous papers, we have reported on the high antifungal and significant antibacterial activity against Gram-positive and Gram-negative bacteria of the water-soluble silver(I) complexes of metronidazole and derivatives of pyridine compared to silver nitrate. In the present study, the cytotoxic