E40609
Ethyl nicotinate
99%
Sinonimo/i:
Nicotinic acid ethyl ester
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.504 (lit.)
P. eboll.
223-224 °C (lit.)
Punto di fusione
8-10 °C (lit.)
Densità
1.107 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCOC(=O)c1cccnc1
InChI
1S/C8H9NO2/c1-2-11-8(10)7-4-3-5-9-6-7/h3-6H,2H2,1H3
XBLVHTDFJBKJLG-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
199.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
93 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter