Documenti fondamentali
JKA13001
Sigma-Aldrich
mPEG6-NH2
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2CH2O)5CH2CH2NH2
Codice UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Stato
liquid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: chemical modification reagent
reactivity: carboxyl reactive
Architettura del polimero
shape: linear
functionality: monofunctional
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Monodisperse PEG. The amine group reacts with a carboxyl group (-COOH) and other amine reactive chemical groups.
Applicazioni
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Note legali
Product of JenKem Technology
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)