Documenti fondamentali
JKP12003
Sigma-Aldrich
mPEG12-OH
OH, methoxy PEG12 hydoxyl, monodisperse
Sinonimo/i:
Methoxy-PEG12-Hydroxyl, Polyethylene glycol
Scegli un formato
1 G
92,40 €
92,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
92,40 €
About This Item
Formula condensata:
CH3O(CH2CH2O)12H
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
92,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Nome del prodotto
mPEG12-OH,
Stato
liquid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: cross-linking reagent
Stringa SMILE
[H]OCCOC
InChI
1S/C3H8O2/c1-5-3-2-4/h4H,2-3H2,1H3
XNWFRZJHXBZDAG-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Note legali
Product of JenKem Technology
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)