901159
2-(2-Methoxyethoxy)ethanamine
≥95%
Sinonimo/i:
2-(2-Methoxyethoxy)ethylamine, Di(ethylene glycol) methyl ether amine
Saggio
≥95%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n/D 1.429
Densità
0.958 g/mL
InChI
1S/C5H13NO2/c1-7-4-5-8-3-2-6/h2-6H2,1H3
QWCGXANSAOXRFE-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
158.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
70 °C