Documenti fondamentali
QBD10175
Sigma-Aldrich
m-dPEG®4-amine
Sinonimo/i:
2-[2-[2-(2-Methoxyethoxy)ethoxy]ethoxy]ethylamine, 3,6,9,12-Tetraoxatridecylamine, Polyethylene glycol, Triethylene glycol 2-aminoethyl methyl ether
Scegli un formato
100 MG
176,00 €
1000 MG
542,50 €
176,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
176,00 €
1000 MG
542,50 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H21NO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
207.27
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
176,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
>90%
Stato
solid or viscous liquid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: chemical modification reagent
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: carboxyl reactive
Architettura del polimero
shape: linear
functionality: monofunctional
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
NCCOCCOCCOCCOC
InChI
1S/C9H21NO4/c1-11-4-5-13-8-9-14-7-6-12-3-2-10/h2-10H2,1H3
DQTQYVYXIOQYGN-UHFFFAOYSA-N
Caratteristiche e vantaggi
m-dPEG®4-amine provides a variety of means to modify small molecules, peptides, proteins, and functionalized surfaces (metals, glass, and others). The single molecular weight methoxy-terminated dPEG® molecules are hydrophilic and non-immunogenic of exact length. There are four repeat units in this linear dPEG® chain. Modification with m-dPEG® reagent can improve water solubility, increase hydrodynamic volume, eliminate or reduce non-specific binding, protect peptides and proteins from proteolysis, reduce or eliminate immunogenicity, and increase serum half-life in vivo. The m-dPEG®4-amine reacts with carboxylic acids and active esters.
Note legali
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)