Documenti fondamentali
JKA13003
Sigma-Aldrich
mPEG12-NH2
Scegli un formato
1 G
962,00 €
962,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
962,00 €
About This Item
Formula condensata:
CH3O(CH2CH2O)11CH2CH2NH2
Codice UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
962,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
liquid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: chemical modification reagent
reactivity: carboxyl reactive
Architettura del polimero
shape: linear
functionality: monofunctional
Descrizione generale
Monodisperse PEG. The amine group reacts with a carboxyl group (-COOH) and other amine reactive chemical groups.
Applicazioni
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Note legali
Product of JenKem Technology
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)