Documenti
901158
Sigma-Aldrich
2-(2-(2-Methoxyethoxy)ethoxy) ethanamine
≥95%
Sinonimo/i:
Tri(ethylene glycol) methyl ether amine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H17NO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
163.21
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥95%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n/D 1.441
Densità
0.987
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C7H17NO3/c1-9-4-5-11-7-6-10-3-2-8/h2-8H2,1H3
OKUWOEKJQRUMBW-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>230.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
> 110 °C
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Articoli
Choosing the right crosslinker for your biochemical or bioconjugation research can be challenging. Our selection guide can help you find the perfect match for your applications.
La scelta del reticolante opportuno per studi di biochimica o di bioconiugazione può essere impegnativa. La nostra guida alla scelta può aiutarvi a trovare l'abbinamento perfetto per le vostre applicazioni.