Documenti fondamentali
I5133
Sigma-Aldrich
Imidazolidinyl urea
Sinonimo/i:
N,N′′-Methylenebis[N′-[3-(hydroxymethyl)-2,5-dioxo-4-imidazolidinyl]-urea
Scegli un formato
25 G
45,50 €
100 G
115,00 €
45,50 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
45,50 €
100 G
115,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H16N8O8
Numero CAS:
Peso molecolare:
388.29
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
45,50 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
powder
Punto di fusione
240.5 °C
Solubilità
water: soluble 1 g/L at 20 °C
Densità
1.24 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[OCN1C(NC(=O)NCNC(=O)NC2N(CO)C(=O)NC2=O)C(=O)NC1=O]
OCN1C(NC(=O)NCNC(=O)NC2N(CO)C(=O)NC2=O)C(=O)NC1=O
InChI
[1S/C11H16N8O8/c20-2-18-4(6(22)16-10(18)26)14-8(24)12-1-13-9(25)15-5-7(23)17-11(27)19(5)3-21/h4-5,20-21H,1-3H2,(H2,12,14,24)(H2,13,15,25)(H,16,22,26)(H,17,23,27)]
1S/C11H16N8O8/c20-2-18-4(6(22)16-10(18)26)14-8(24)12-1-13-9(25)15-5-7(23)17-11(27)19(5)3-21/h4-5,20-21H,1-3H2,(H2,12,14,24)(H2,13,15,25)(H,16,22,26)(H,17,23,27)
[ZCTXEAQXZGPWFG-UHFFFAOYSA-N]
ZCTXEAQXZGPWFG-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Imidazolidinyl urea can be used as a hydrogen-bonding reinforced factor to prepare:
  • Polymeric supramolecular hydrogels by using polyethyleneglycol (PEG) and diisocyanates.
  • Multi-functional polyacrylamide hydrogels.
Used in:
Pharmacological studies investigating nutrient-sensitized screening for drugs that shift energy metabolism from mitochondrial respiration to glycolysis
Therapeutic studies involving nanostructured vegetable-based carriers for topical delivery of active molecules
Topical formulas for use as antioxidants
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Sens. 1B
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 7
1 of 7
Gly-Gly BioPerformance Certified, suitable for cell culture, ≥99%
Sigma-Aldrich
G3915
Gly-Gly
DMDM Hydantoin Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1358
DMDM Hydantoin
Lauryl gallate antioxidant, ≥99.0% (HPLC)
Sigma-Aldrich
48660
Lauryl gallate
Allantoin ≥98.0% (N)
Sigma-Aldrich
05670
Allantoin
Methenamine GR for analysis Reag. Ph Eur
Supelco
1.04343
Methenamine
Glicina BioUltra, ≥99.0% (NT)
Sigma-Aldrich
50046
Glicina
D Matosiuk et al.
European journal of medicinal chemistry, 36(10), 783-797 (2001-12-12)
The synthesis and physicochemical properties of new carbonyl derivatives of 1-aryl-2-iminoimidazolidine are presented. Isomeric 1-(1-arylimidazolidine-2-ylidene)-3-arylureas (series A) and 1-aryl-2-imine-3-arylaminocarbonylimidazolidines (series B) were obtained after the condensation reaction of 1-aryl-2-iminoimidazolidines and arylisocyanates. 1-Aryl-2-iminoimidazolidines were synthesised in a two-step reaction from the
Marléne Isaksson et al.
Contact dermatitis, 54(1), 29-34 (2006-01-24)
A topical corticosteroid preparation on the Swedish market, Flutivate cream, contains a fairly high concentration of formaldehyde (FA). In this study, we have investigated the clinical relevance of contact allergy to FA when treating an allergic eczema with Flutivate cream
Onjeon Ryu et al.
Biomolecules & therapeutics, 26(6), 608-615 (2018-02-13)
Benzalkonium chloride, diazolidinyl urea, and imidazolidinyl urea are commonly used preservatives in cosmetics. Recent reports suggested that these compounds may have cellular and systemic toxicity in high concentration. In addition, diazolidinyl urea and imidazolidinyl urea are known formaldehyde (FA) releasers
Robert L Rietschel et al.
Dermatitis : contact, atopic, occupational, drug, 18(3), 155-162 (2007-08-30)
To determine whether petrolatum or aqueous vehicles are more sensitive for detecting allergy to imidazolidinylurea (IU), diazolidinylurea (DU), and dimethylol dimethyl hydantoin (DM). The relationship of these allergens to formaldehyde sensitivity was also explored. Retrospective analysis of patients patch-tested by
T Agner et al.
Contact dermatitis, 45(1), 21-25 (2001-06-26)
The preservatives imidazolidinyl urea (IMID, Germall 115) and diazolidinyl urea (DU, Germall II) are commonly used in cosmetic products and are well-known sensitizers. The aim of the present study was to establish the optimal patch test concentration in hydrophilic dried-in
Domande
1–2 di 2 domande  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 risposta
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Utile?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 risposta
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf