Cambia visualizzazione
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
1 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 88,10 € |
5 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 270,00 € |
10 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 479,00 € |
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H20N4O9P · xNa+ · yH2O
Peso molecolare:
455.34 (anhydrous free acid basis)
UNSPSC Code:
41106305
EC Number:
204-988-6
NACRES:
NA.51
eCl@ss:
34058005
88,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiassay
≥95% (HPLC)
form
powder
storage temp.
−20°C
General description
Riboflavin 5′-monophosphate (FMN) is highly soluble in water. Flavins are considered as blue-light absorbing dyes.
Application
Riboflavin 5′-monophosphate (FMN) is used as a prosthetic group by oxidoreductase (one and two electron transfer) enzymes such as NADH dehydrogenases, nitric oxide synthases, and nitrilotriacetate monooxygenases. Riboflavin 5′-monophosphate is used as a substrate to study the specificity and kinetics of FMN phosphohydrolases. FMN is used to study molecular sensing based gene regulation by riboswitches.
Riboflavin 5′-monophosphate sodium salt hydrate has been used:
- in the study to examine FMN (flavin mononucleotide) photo-reduction in aqueous solutions
- to immobilize on titanium oxide modified carbon fibre to determine its electrochemical behavior
- in flavin identification
Biochem/physiol Actions
Riboflavin 5′-monophosphate (FMN) acts as a cofactor in flavoproteins and possess biological activity in enzymes and photoreceptors.
Preparation Note
Prepared by the enzymatic hydrolysis of flavin adenine dinucleotide.
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥70% (HPLC) | assay ≥70% | assay 70-79% (fluorimetric) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?