Documenti fondamentali
194239
Sigma-Aldrich
Dimethyl isophthalate
ReagentPlus®, 99%
Sinonimo/i:
1,3-Di(methoxycarbonyl)benzene, 1,3-Dimethyl benzene-1,3-dicarboxylate, DMIP, Dimethy isophthalate, Dimethyl 1,3-benzenedicarboxylate, Dimethyl m-phthalate, Methyl 3-carbomethoxybenzoate, Methyl isophthalate
Scegli un formato
25 G
35,40 €
500 G
78,20 €
3 KG
242,00 €
35,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
35,40 €
500 G
78,20 €
3 KG
242,00 €
About This Item
Formula condensata:
C6H4-1,3-(CO2CH3)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
194.18
Beilstein:
1912251
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
35,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Densità del vapore
6.8 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
93.7 mmHg ( 208 °C)
Nome Commerciale
ReagentPlus®
Saggio
99%
Punto di fusione
64-68 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ester
Stringa SMILE
COC(=O)c1cccc(c1)C(=O)OC
InChI
1S/C10H10O4/c1-13-9(11)7-4-3-5-8(6-7)10(12)14-2/h3-6H,1-2H3
VNGOYPQMJFJDLV-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Dimethyl isophthalate is dimethyl phthalate ester based plasticizer[1].
Applicazioni
Dimethyl isophthalate was used in the synthesis of:
  • polybutylene isophthalate end-capped with N-ethyl-pentadecafluorooctanamide[2]
  • poly(ethylene terephthalate-co-isophthalate-co-5-tert-butylisophthalate) terpolyesters[3]
Note legali
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
343.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
173 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Poly(ethylene terephthalate) terpolyesters containing isophthalic and 5-tert-butylisophthalic units
Kint DPR, et al.
Journal of Polymer Science: Part A, General Papers, 41(1), 124-134 (2003)
Zhonggang Wang et al.
The journal of physical chemistry. B, 113(46), 15204-15211 (2009-10-22)
Polybutylene isophthalates (PBI) end-capped with N-ethyl-pentadecafluorooctanamide were synthesized from dimethyl isophthalate, 1,4-butanediol, and N-(2-hydroxyethyl)-perfluorooctanamide with fluorine monomer content from 0 to 5 mol %. The results demonstrated that there was an obvious gradient drop of fluorine concentration from the film
Zhu-Hua Luo et al.
Environmental science and pollution research international, 18(9), 1653-1660 (2011-06-01)
Dimethyl phthalate esters (DMPEs) are a group of plasticizers commonly detected in the environment with potential adverse human health impact. The degradation of DMPEs by fungal systems has been studied to a limited extent, particularly by yeasts. In this study