Documenti fondamentali
GF42489692
Polyimide
(PI), film, thickness 0.025 mm, size 100 × 100 mm, grade kapton hn
Sinonimo/i:
IM301200
Scegli un formato
1 EA
173,00 €
5 EA
702,00 €
10 EA
1.850,00 €
173,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
173,00 €
5 EA
702,00 €
10 EA
1.850,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
173,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
film
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 424-896-92
Misura
100 × 100 mm
Spessore
0.025 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
  1. How about thermal conductivity of film?
    1 risposta
    1. The thermal conductivity of this film is 0.1-0.35 W m-1K -1 at 23°C.