L0382
Lipase from porcine pancreas
Type VI-S, ≥20,000 units/mg protein, lyophilized powder
Sinonimo/i:
PPL, Triacylglycerol acylhydrolase, Triacylglycerol lipase
About This Item
Prodotti consigliati
Tipo
Type VI-S
Forma fisica
lyophilized powder
Attività specifica
≥20,000 units/mg protein
Composizione
Protein, 40-70%
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C11H9N3O2.Na/c15-8-4-5-9(10(16)7-8)13-14-11-3-1-2-6-12-11;/h1-7,16H,(H,12,14);/q;+1/b13-9-;
QWZUIMCIEOCSJF-CHHCPSLASA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- in lipase inhibition assay with plant extracts
- in in vitro digestion gelatinized starch/fiber mixtures
- with simulated intestinal fluid to mimic the digestive tract condition of by L. fermentum PC1 in fermented oats
Azioni biochim/fisiol
Lipases catalyze the hydrolysis of triacylglycerols into glycerol and free fatty acids.
Definizione di unità
Risultati analitici
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
I clienti hanno visto anche
Articoli
Lipid Induced Insulin Resistance