Documenti fondamentali
N5511
Supelco
(−)-Nicotine solution
1.0 mg/mL, analytical standard, for drug analysis
Scegli un formato
1 ML
181,00 €
181,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 ML
181,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H14N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
162.23
Beilstein:
5733110
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
181,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Concentrazione
1.0 mg/mL in methanol
1.0 mg/mL
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
agriculture
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CN1CCC[C@H]1c2cccnc2
InChI
1S/C10H14N2/c1-12-7-3-5-10(12)9-4-2-6-11-8-9/h2,4,6,8,10H,3,5,7H2,1H3/t10-/m0/s1
SNICXCGAKADSCV-JTQLQIEISA-N
Applicazioni
(−)-Nicotine solution has been used as a reference standard in the analysis of nicotine in air affected by second hand smoke using ultra performance liquid chromatography (UPLC).[1]
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Assessment of nicotine for second hand smoke exposure in some public places in Romania by UPLC-MS
Bratan A, et al.
Chemistry Central Journal, 8(1), 29-29 (2014)
E-cigarettes, smokers and health policies.
S Nardini et al.
Monaldi archives for chest disease = Archivio Monaldi per le malattie del torace, 79(1), 6-7 (2013-06-08)
Jonathan P Winickoff et al.
Pediatrics, 132(1), 109-117 (2013-06-26)
To test whether routine pediatric outpatient practice can be transformed to assist parents in quitting smoking. Cluster RCT of 20 pediatric practices in 16 states that received either CEASE intervention or usual care. The intervention gave practices training and materials
Mayumi Abe
Nihon rinsho. Japanese journal of clinical medicine, 71(3), 406-415 (2013-05-02)
Cigarette smoking dominates among Japanese smokers. A smoker takes a small amount of nicotine into the body by one aspiration of cigarette; this amount is not large enough to cause acute symptoms. The way of consuming one cigarette by about
Shunnosuke Handa
Nihon rinsho. Japanese journal of clinical medicine, 71(3), 482-486 (2013-05-02)
For the habitual smokers with nicotine dependence, it is difficult for them to quit smoking. The nicotine replacement therapy (NRT) is a helpful measure for the persons who want to quit smoking. The concept, medication and practice of the NRT