PHR1835
Methyl Nicotinate
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
Methyl nicotinate, Nicotinic acid methyl ester
Scegli un formato
82,60 €
Prezzo di listino118,00 €Risparmia il 30%Scegli un formato
About This Item
82,60 €
Prezzo di listino118,00 €Risparmia il 30%Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
agenzia
traceable to Ph. Eur. Y0000398
Famiglia di API
methyl nicotinate
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 500 mg
P. ebollizione
204 °C (lit.)
Punto di fusione
42-44 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
COC(=O)c1cccnc1
InChI
1S/C7H7NO2/c1-10-7(9)6-3-2-4-8-5-6/h2-5H,1H3
YNBADRVTZLEFNH-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Prodotti consigliati
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)