Documenti fondamentali
8.18713
Sigma-Aldrich
Methyl nicotinate
for synthesis
Sinonimo/i:
Methyl nicotinate
Scegli un formato
100 G
46,40 €
500 G
177,00 €
46,40 €
Spedizione prevista il07 maggio 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 G
46,40 €
500 G
177,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H7NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
137.14
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
Numero indice EU:
202-261-8
NACRES:
NA.22
46,40 €
Spedizione prevista il07 maggio 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Tensione di vapore
0.4 hPa ( 25 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (GC)
Stato
crystals
Potenza
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
P. ebollizione
209 °C/1013 hPa
Punto di fusione
39 °C
Temp. transizione
flash point 95 °C
Densità bulk
600 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
n1cc(ccc1)C(=O)OC
InChI
1S/C7H7NO2/c1-10-7(9)6-3-2-4-8-5-6/h2-5H,1H3
YNBADRVTZLEFNH-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
  • Green synthesis of nicotinamide derivatives: Development of a green synthesis process for nicotinamide derivatives using Novozym® 435 in microreactors demonstrated an innovative application of methyl nicotinate in sustainable chemical production (Sheng et al., 2024).
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 39 °C
Melting range (upper value): ≤ 42 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3