Documenti fondamentali
E29508
Sigma-Aldrich
2-Ethyl-1-hexylamine
98%
Sinonimo/i:
β-Ethylhexylamine, 1-Amino-2-ethylhexane, 2-Ethyl-1-aminohexane, 2-Ethyl-1-hexanamine, 2-Ethylhexanamine, 2-Ethylhexylamine
Scegli un formato
100 ML
21,60 €
1 L
81,10 €
21,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 ML
21,60 €
1 L
81,10 €
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)3CH(C2H5)CH2NH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
129.24
Beilstein:
1209249
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
21,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Tensione di vapore
1.2 mmHg ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
98%
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
563 °F
Indice di rifrazione
n20/D 1.431 (lit.)
P. ebollizione
169 °C (lit.)
Punto di fusione
−76 °C (lit.)
Densità
0.789 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCC(CC)CN
InChI
1S/C8H19N/c1-3-5-6-8(4-2)7-9/h8H,3-7,9H2,1-2H3
LTHNHFOGQMKPOV-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
2-Ethyl-1-hexylamine can be used as a reactant to synthesize:
  • Carbonyl compounds through oxidative deamination by using N-tert-butylphenylsulfinimidoyl chloride.[1]
  • Nitriles via Ru-catalyzed oxidation in the presence of molecular oxygen.[2]
  • Alkyl isothiocyanates by reacting with carbon disulfide in the presence of a base.[3]
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
122.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
50 °C
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6
Domande
  1. What is the water content present in 2-Ethyl-1-hexylamine.
    1 risposta
    1. Unfortunately, the water content of this product has not been determined.