464503
2-Decyl-1-tetradecanol
97%
Sinonimo/i:
2-Decyl-1-tetradecanol, 2-Decylmyristyl alcohol, 2-Decyltetradecanol, 2-Decyltetradecyl alcohol, 2-Dodecyl-1-dodecanol, Decyltetradecanol, Decyltetradecyl alcohol
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.457 (lit.)
P. ebollizione
271-275 °C/33 mmHg (lit.)
Punto di fusione
17-20 °C (lit.)
Densità
0.842 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
hydroxyl
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCC(CO)CCCCCCCCCC
InChI
1S/C24H50O/c1-3-5-7-9-11-13-14-16-18-20-22-24(23-25)21-19-17-15-12-10-8-6-4-2/h24-25H,3-23H2,1-2H3
CAYHVMBQBLYQMT-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
nwg
Punto d’infiammabilità (°F)
410.0 °F - open cup
Punto d’infiammabilità (°C)
210 °C - open cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?