Documenti fondamentali
359327
Sigma-Aldrich
N-Hexylmethylamine
96%
Sinonimo/i:
N-Methylhexylamine
Scegli un formato
10 ML
172,00 €
172,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 ML
172,00 €
About This Item
Formula condensata:
CH3NH(CH2)5CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
115.22
Beilstein:
1731685
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
172,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
96%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.416 (lit.)
P. ebollizione
140-142 °C (lit.)
Densità
0.76 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
Stringa SMILE
CCCCCCNC
InChI
1S/C7H17N/c1-3-4-5-6-7-8-2/h8H,3-7H2,1-2H3
XJINZNWPEQMMBV-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
N-Hexylmethylamine is an acyclic secondary amine.[1] Ruthenium-catalyzed reaction of N-hexylmethylamine with styrene has been reported.[1] Transition metal-catalyzed intermolecular hydroamination of N-hexylmethylamine with 2-vinylnaphthalene has been reported.[2]
Applicazioni
N-Hexylmethylamine may be used in the synthesis of dialkyldithiocarbamato cadmium complexes Cd[S2CNRR′]2.[3]
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
87.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
31 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Masaru Utsunomiya et al.
Journal of the American Chemical Society, 125(47), 14286-14287 (2003-11-20)
A transition metal-catalyzed intermolecular hydroamination of vinylarenes with alkylamines is reported. The combination of Pd(O2CCF3)4, DPPF, and TfOH was the most effective catalyst of those tested. Control experiments without palladium, acid, or ligand all occurred in low yield. The reaction
Masaru Utsunomiya et al.
Journal of the American Chemical Society, 126(9), 2702-2703 (2004-03-05)
A ruthenium-catalyzed intermolecular, anti-Markovnikov hydroamination of vinylarenes with secondary aliphatic and benzylic amines is reported. The combination of Ru(cod)(2-methylallyl)2, 1,5-bis(diphenylphosphino)pentane, and triflic acid was the most effective catalyst of those tested. Control reactions conducted without ligand or acid did not
The synthesis of SiO2@ CdS nanocomposites using single-molecule precursors.
Monteiro OC, et al.
Chemistry of Materials, 14(7), 2900-2904 (2002)