Documenti fondamentali
DWKW651450
Wheaton® Lyophilization Ampule Stopper
11 mm diameter, gray butyl stopper, pkg of 144 ea
Sinonimo/i:
W651450
Scegli un formato
144 EACH
325,00 €
325,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
144 EACH
325,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.17
325,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
gray butyl rubber
Descrizione
Style: 2 leg
Caratteristiche
autoclavable
Confezionamento
pkg of 144 ea
Produttore/marchio commerciale
WHEATON® W651450
Diam. tappo
11 mm
Descrizione generale
The Wheaton® Vacule® Lyophilization Ampule is designed for effective freeze-drying processes, featuring a 1mm gray butyl stopper that ensures a secure seal. This ampule is constructed from high-quality glass, providing excellent chemical resistance and stability for sensitive samples. Its design facilitates easy handling and storage, making it suitable for laboratory applications involving lyophilization. Ideal for preserving biological materials and pharmaceuticals, this ampule helps maintain the integrity of the contents throughout the freeze-drying process.
Applicazioni
Lyophilization
Caratteristiche e vantaggi
  • 2-Leg Style
  • Made from gray Butyl Rubber
  • Autoclavable
Note legali
Vacule is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)