Documenti fondamentali
DWK176772
Wheaton® Clear Ampule
Sinonimo/i:
176772
Scegli un formato
144 EACH
68,80 €
68,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
144 EACH
68,80 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.17
68,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
clear tube
Caratteristiche
preconditioned (pre-scored)
Confezionamento
pkg of 144 ea
Produttore/marchio commerciale
WHEATON® 176772
Capacità
1 mL
diam. × alt.
10.5 mm × 67 mm
Applicazioni
Packaging samples and certified standards
Caratteristiche e vantaggi
  • Pre-scored to eliminate filing
  • Stems can be pull or tip sealed
  • Converted from Type I borosilicate glass tubing, ampules conform to the hydrolytic resistance requirements outlined in USP and EP 3.2.1.
Note legali
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)