Documenti fondamentali
DWKW651506
Wheaton® Vacule® Lyophilization Ampule
Sinonimo/i:
W651506
Scegli un formato
567 EACH
609,00 €
609,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
567 EACH
609,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.17
609,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Caratteristiche
preconditioned (pre-scored)
Confezionamento
pkg of 567 ea
Produttore/marchio commerciale
WHEATON® W651506
Capacità
2 mL
diam. × alt.
11.8 mm × 122 mm
Applicazioni
Lyophilization
Caratteristiche e vantaggi
  • Ideal for small volume lyophillization samples
  • Pre-scored for easy opening</li><li>Heat sealed only
  • Converted from Type I borosilicate glass tubing, ampules conform to the hydrolytic resistance requirements outlined in USP and EP 3.2.1.
Note legali
Vacule is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)