Documenti fondamentali
D69300
Sigma-Aldrich
4,6-Dichloro-5-nitropyrimidine
≥97%
Scegli un formato
5 G
51,94 €
25 G
330,00 €
51,94 €
Prezzo di listino74,20 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
51,94 €
25 G
330,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4HCl2N3O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
193.98
Beilstein:
162029
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
51,94 €
Prezzo di listino74,20 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥97%
Stato
crystals
Punto di fusione
100-103 °C (lit.)
Stringa SMILE
[O-][N+](=O)c1c(Cl)ncnc1Cl
InChI
1S/C4HCl2N3O2/c5-3-2(9(10)11)4(6)8-1-7-3/h1H
HCTISZQLTGAYOX-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)