P22400
N-Phenyldiethanolamine
97%
Sinonimo/i:
2,2′-(Phenylimino)diethanol, N,N-Bis(2-hydroxyethyl)aniline, N-Phenyl-2,2′-iminodiethanol
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
>1 (vs air)
Tensione di vapore
<0.01 mmHg ( 20 °C)
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
56-58 °C (lit.)
Stringa SMILE
OCCN(CCO)c1ccccc1
InChI
1S/C10H15NO2/c12-8-6-11(7-9-13)10-4-2-1-3-5-10/h1-5,12-13H,6-9H2
OJPDDQSCZGTACX-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2