Documenti fondamentali
658340
Sigma-Aldrich
2,4-Dichloro-5-nitropyrimidine
97%
Scegli un formato
10 G
82,00 €
50 G
689,00 €
82,00 €
Prezzo di listino164,00 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 G
82,00 €
50 G
689,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4HCl2N3O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
193.98
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
82,00 €
Prezzo di listino164,00 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
solid
P. ebollizione
0.9 °C/0.5 mmHg
Punto di fusione
28-32 °C
Gruppo funzionale
chloro
nitro
Stringa SMILE
[O-][N+](=O)c1cnc(Cl)nc1Cl
InChI
1S/C4HCl2N3O2/c5-3-2(9(10)11)1-7-4(6)8-3/h1H
INUSQTPGSHFGHM-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Intermediate in a solid-phase synthesis of diaminopurines.[1]
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Tetrahedron Letters, 47, 8897-8897 (2006)