217735
5-Amino-4,6-dichloropyrimidine
97%
Scegli un formato
33,30 €
Prezzo di listino66,60 €Risparmia il 50%Scegli un formato
About This Item
33,30 €
Prezzo di listino66,60 €Risparmia il 50%Prodotti consigliati
Saggio
97%
Stato
liquid
Punto di fusione
145-148 °C (lit.)
Solubilità
95% ethanol: soluble 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
Gruppo funzionale
chloro
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Nc1c(Cl)ncnc1Cl
InChI
1S/C4H3Cl2N3/c5-3-2(7)4(6)9-1-8-3/h1H,7H2
NIGDWBHWHVHOAD-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
- oxepane ring containing monocyclic, conformationally restricted bicyclic and spirocyclic nucleosides[1]
- conformationally locked bicyclo[2.2.1]heptane/oxa-bicyclo[3.2.1]octane nucleosides[2]
- N(7)-substituted purines[3]
- chiral derivatives of (+)-erythro-9-(2-hydroxy-3-nonyl)adenine[4]
- 9-alkyl-6-substituted-purine analogs, potent anticonvulsant agents[5]
- pyrimido-oxazepines in a three-step process with microwave heating at 150°C[6]
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?