Documenti fondamentali
D18609
Sigma-Aldrich
1,3-Diamino-2-propanol
95%
Sinonimo/i:
2-Hydroxy-1,3-propanediamine, 1,3-Diamino-2-hydroxypropane
Scegli un formato
5 G
45,50 €
25 G
128,00 €
45,50 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
45,50 €
25 G
128,00 €
About This Item
Formula condensata:
NH2CH2CH(OH)CH2NH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
90.12
Beilstein:
741859
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
45,50 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
95%
Stato
solid
Punto di fusione
40-44 °C (lit.)
Stringa SMILE
NCC(O)CN
InChI
1S/C3H10N2O/c4-1-3(6)2-5/h3,6H,1-2,4-5H2
UYBWIEGTWASWSR-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
Applicazioni
  • 1,3-Diamino-2-propanol is a versatile bidentate diamine ligand which is used in the synthesis of a variety of organometallic compounds.[1][2][3]
  • It is a precursor to synthesize the fluorogenic dsDNA binder, N1,N3-bis(4-amidinophenyl)propane-1,3-diamine (BAPPA).[4]
  • It can also be used as a branching unit in the synthesis of peptide dendrimers.[5]
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Structure? activity relationships for cytotoxic ruthenium (II) arene complexes containing N, N-, N, O-, and O, O-chelating ligands.
Habtemariam A, et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 49(23), 6858-6868 (2006)
Syntheses, structures, and electrochemical properties of inclusion compounds of cucurbit [8] uril with cobalt (III) and nickel (II) complexes.
Mitkina T V, et al.
Inorganic Chemistry, 47(15), 6748-6755 (2008)
Synthesis and esterolytic activity of catalytic peptide dendrimers.
Lagnoux D, et al.
Chemistry?A European Journal , 10(5), 1215-1226 (2004)
Bis-4-aminobenzamidines: versatile, fluorogenic A/T-selective dsDNA binders.
Vazquez O, et al.
Organic Letters, 12(2), 216-219 (2009)
J M Matés et al.
Biochemical pharmacology, 42(5), 1045-1052 (1991-08-08)
Ornithine decarboxylase (ODC) activity of Ehrlich carcinoma cells was increased more than 36-fold after being maintained for 3.5 hr in vitro in a special chamber which allowed continuous perifusion with 0.5 mM ornithine; if incubated in vitro without perifusion the