Vai a
A9754
2-Amino-2-methyl-1,3-propanediol
≥99%
Sinonimo/i:
AMPD, Ammediol
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
25 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
44,80 €
100 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
137,00 €
500 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
538,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
(HOCH2)2C(NH2)CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
105.14
UNSPSC Code:
12161700
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
204-100-7
Beilstein/REAXYS Number:
635708
MDL number:
44,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
vapor density
3.63 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
~10 mmHg ( 152 °C)
assay
≥99%
form
crystalline
pH
10.5-11.5 (25 °C, 105.1 g/L)
useful pH range
7.8-9.7
pKa (25 °C)
8.8
bp
151 °C/10 mmHg (lit.)
mp
100-110 °C (lit.)
solubility
H2O: 100 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to very faintly yellow
application(s)
diagnostic assay manufacturing
SMILES string
CC(N)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO2/c1-4(5,2-6)3-7/h6-7H,2-3,5H2,1H3
InChI key
UXFQFBNBSPQBJW-UHFFFAOYSA-N
Application
Buffer component in a SDS-gradient gel electrophoresis system that separates polypeptides in the molecular weight range of 1500 to 100,000. Used as a spacer in isotachophoresis of proteins. Also used as a buffer for the determination of alkaline phosphatase activity.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
08569A6659T1378
AMPSO ≥99% (titration)
Sigma-Aldrich
A6659
AMPSO
Sigma 7-9® ≥99% (titration), powder or crystals
Sigma-Aldrich
T1378
Sigma 7-9®
description
≥99%
description
BioUltra, ≥99.5% (NT)
description
≥99% (titration)
description
≥99% (titration), powder or crystals
assay
≥99%
assay
≥99.5% (NT)
assay
≥99% (titration)
assay
≥99% (titration)
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
-
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
clinical research
diagnostic assay manufacturing
life science and biopharma
sample preparation
form
crystalline
form
crystalline
form
crystalline
form
powder or crystals
pH
10.5-11.5 (25 °C, 105.1 g/L)
pH
10.5-11.5 (25 °C, 1 M in H2O)
pH
-
pH
10.5-12
solubility
H2O: 100 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to very faintly yellow
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
water: 0.333 g/mL, clear to slightly hazy, colorless
solubility
water: 0.667 g/mL, clear, colorless to faintly yellow
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Amino-2-methyl-1,3-propanediol
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
>212.0 °F
flash_point_c
> 100 °C
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
1–2 di 2 domande  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 risposta
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Utile?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 risposta
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf