239844
3-Amino-1-propanol
≥99%
Sinonimo/i:
3-Aminopropyl alcohol
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
2.59 (vs air)
Tensione di vapore
2.1 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥99%
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
770 °F
Indice di rifrazione
n20/D 1.4598 (lit.)
P. eboll.
184-187 °C (lit.)
Punto di fusione
10-12 °C (lit.)
Solubilità
water: soluble
Densità
0.982 g/mL at 20 °C (lit.)
Stringa SMILE
NCCCO
InChI
1S/C3H9NO/c4-2-1-3-5/h5H,1-4H2
WUGQZFFCHPXWKQ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
212.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
100 °C - Pensky-Martens closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter