8.18522
3-Amino-1,2-propanediol
for synthesis
Sinonimo/i:
3-Amino-1,2-propanediol, 1-Amino-2,3-propanediol
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
<1 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (GC)
Forma fisica
liquid
Potenza
7500 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
11 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Temp. transizione
flash point 138 °C
Densità
1.18 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C3H9NO2/c4-1-3(6)2-5/h3,5-6H,1-2,4H2
KQIGMPWTAHJUMN-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.185 - 1.187
Identity (IR): passes test
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup