This compound is miscible in water at a concentration of 50 µl/mL or approximately 47 µg/mL, based on a density of 0.935 g/mL. Solubility in other solvents, such as DMSO, has not been determined.
D183601
2,5-Dimethylpyrrole
98%
Saggio
98%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.505 (lit.)
P. ebollizione
165 °C/740 mmHg (lit.)
Densità
0.935 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1ccc(C)[nH]1
InChI
1S/C6H9N/c1-5-3-4-6(2)7-5/h3-4,7H,1-2H3
PAPNRQCYSFBWDI-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
129.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
54 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
-
What is its solubility in DMSO?
1 risposta-