Documenti fondamentali
668311
Sigma-Aldrich
Pyrrole-2-carbonitrile
96%
Scegli un formato
5 G
126,00 €
126,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
126,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H4N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
92.10
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
126,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
96%
Indice di rifrazione
n20/D 1.5513
P. ebollizione
92-94 °C/2 mmHg
Densità
1.081 g/mL at 25 °C
Gruppo funzionale
nitrile
Stringa SMILE
N#Cc1ccc[nH]1
InChI
1S/C5H4N2/c6-4-5-2-1-3-7-5/h1-3,7H
BQMPGKPTOHKYHS-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Product is a liquid and not a solid
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Seungmin Oh et al.
The journal of physical chemistry. B, 123(39), 8274-8284 (2019-09-11)
Ionic liquids with aprotic heterocyclic anions (AHAs) have been developed for CO2 capture but have been considered for other applications as well. Previously, we have shown that AHA ILs, where the only site for reaction with CO2 is the anion
Quintin R Sheridan et al.
The journal of physical chemistry. B, 120(46), 11951-11960 (2016-10-27)
A combination of X-ray scattering experiments and molecular dynamics simulations were conducted to investigate the structure of ionic liquids (ILs) which chemically bind CO
Guokai Cui et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 21(14), 5632-5639 (2015-02-18)
A new approach has been developed to improve SO2 sorption by cyano-containing ionic liquids (ILs) through tuning the basicity of ILs and cyano-sulfur interaction. Several kinds of cyano-containing ILs with different basicity were designed, prepared, and used for SO2 capture.