Vai a
773263
N-(2-Hydroxyethyl)maleimide
97%
Sinonimo/i:
1-(2-Hydroxyethyl)-pyrrole-2,5-dione, 1-(2-Hydroxyethyl)maleimide, N-(Ethanol)maleimide, HEMI
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
250 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
131,00 €
1 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
475,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H7NO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
141.12
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352111
MDL number:
eCl@ss:
32150917
Assay:
97%
Form:
solid
131,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
97%
form
solid
reaction suitability
reagent type: cross-linking reagent
technique(s)
targeted protein degradation: suitable
mp
66-67 °C (lit.), 67-74 °C
functional group
hydroxyl, maleimide
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(N1CCO)C=CC1=O
InChI
1S/C6H7NO3/c8-4-3-7-5(9)1-2-6(7)10/h1-2,8H,3-4H2
InChI key
AXTADRUCVAUCRS-UHFFFAOYSA-N
Application
N-(2-Hydroxyethyl)maleimide can be used:
  • In the synthesis of (EFA)-based multifunctional oligoester resins with maleimides as end groups by reacting with 9,10-epoxy-18-hydroxyoctadecanoic acid (EFA) and dimethyl adipate catalyzed by Candida antarctica lipase B (CalB).
  • As an initiator in ring-opening polymerization of δ-valerolactone catalyzed by trifluoromethanesulfonimide.
  • In one-pot synthesis of bio-based polyurethane-imides by reacting with castor oil, eleostearic acid diethanol amide and isophorone diisocyanate.
N-(2-Hydroxyethyl)maleimide may be used to synthesize [2,2-bis(maleimidoethoxy)-
propane (BMEP)], a protein cross-linking reagent with potential application in constructing immunotoxins. It may also be used in preparing thermoresponsive self-healing polyurethanes with the shape-memory property.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
809322B6032B4429
BIS-TRIS BioPerformance Certified, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, ≥98.0%
Sigma-Aldrich
B4429
BIS-TRIS
description
97%
description
-
description
≥99.0% (titration)
description
BioPerformance Certified, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, ≥98.0%
assay
97%
assay
95%
assay
≥99.0% (titration)
assay
≥98.0%
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
400
reaction suitability
reagent type: cross-linking reagent
reaction suitability
-
reaction suitability
-
reaction suitability
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
room temp
storage temp.
-
form
solid
form
powder
form
crystalline powder
form
crystalline powder
mp
66-67 °C (lit.), 67-74 °C
mp
166 °C
mp
-
mp
104 °C
Pittogrammi
Exclamation mark
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)